Stampa…
3-[Ethyl(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-(Ethyl(methyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid, 3-[(N-Ethyl-N-methylamino)carbonyl]benzeneboronic acid
OR9416-1G OR9416-5G
APOSOR9416-1GEA 168 EUR
APOSOR9416-1G APOSOR9416-5G
3-[Ethyl(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 98%
3-[Ethyl(methyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
Formula: C₁₀H₁₄BNO₃
Peso molecolare: 207,04 g/mol
Punto di fusione: 73…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08056369
CAS Number: 871333-07-2