Stampa…
2,4-Dichloro-6-methyl-1,3,5-triazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR941454-1G OR941454-250MG
APOSOR941454-1GEA 415 EUR
APOSOR941454-1G APOSOR941454-250MG
2,4-Dichloro-6-methyl-1,3,5-triazine 98%
2,4-Dichloro-6-methyl-1,3,5-triazine
Formula: C₄H₃Cl₂N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15203622
CAS Number: 1973-04-2