4-Bromo-3-hydroxybenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR9414-5G
OR9414-100G
OR9414-25G
APOSOR9414-5GEA
87
EUR
APOSOR9414-5G
APOSOR9414-100G
APOSOR9414-25G
4-Bromo-3-hydroxybenzoic acid 98%
4-Bromo-3-hydroxybenzoic acid
Formula:
C₇H₅BrO₃ Punto di fusione: 225…227 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08056371 CAS Number: 14348-38-0 |