Stampa…
N-Benzyl-5-bromo-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR9413-1G OR9413-5G
APOSOR9413-1GEA 139 EUR
APOSOR9413-1G APOSOR9413-5G
N-Benzyl-5-bromo-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
N-Benzyl-5-bromo-2-methoxybenzenesulphonamide
Formula: C₁₄H₁₄BrNO₃S
Punto di fusione: 136…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02227932
CAS Number: 446308-82-3