4-tert-Butyl-o-cresol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
4-tert-Butyl-2-methylphenol, 4-(tert-Butyl)-2-methylphenol
Formula:
C₁₁H₁₆O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00020047 CAS Number: 98-27-1 |