Stampa…
2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanenitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9411-1G OR9411-250MG
APOSOR9411-1GEA 27.7 EUR
APOSOR9411-1G APOSOR9411-250MG
2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanenitrile 98%
2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanenitrile
Formula: C₁₀H₁₀BrN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684219
CAS Number: 101184-73-0