Stampa…
Methyl-4-methyl-4-nitropentanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-methyl-4-nitropentanoate
OR940897-1G OR940897-5G
APOSOR940897-1GEA 92.8 EUR
APOSOR940897-1G APOSOR940897-5G
Methyl-4-methyl-4-nitropentanoate 95%
Methyl-4-methyl-4-nitropentanoate
Formula: C₇H₁₃NO₄
Peso molecolare: 175.19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047757
CAS Number: 16507-02-1