Stampa…
2,5-Dimethoxybenzyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR940864-1G OR940864-5G
APOSOR940864-1GEA 109 EUR
APOSOR940864-1G APOSOR940864-5G
2,5-Dimethoxybenzyl chloride 95%
2,5-Dimethoxybenzyl chloride
Formula: C₉H₁₁ClO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00092195
CAS Number: 3840-27-5