Stampa…
Methyl-4-bromo-3-hydroxybenzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-bromo-3-hydroxybenzoate
OR9408-1G OR9408-25G OR9408-5G
APOSOR9408-1GEA 33.5 EUR
APOSOR9408-1G APOSOR9408-25G APOSOR9408-5G
Methyl-4-bromo-3-hydroxybenzoate 97%
Methyl-4-bromo-3-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₇BrO₃
Peso molecolare: 231,0400 g/mol
Punto di fusione: 121…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08056372
CAS Number: 106291-80-9