Stampa…
Ethyl Indoline-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR940768-1G OR940768-5G
APOSOR940768-1GEA 66.7 EUR
APOSOR940768-1G APOSOR940768-5G
Ethyl Indoline-2-carboxylate 95%
Ethyl Indoline-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797114
CAS Number: 50501-07-0