Stampa…
6-Methyl-1,3-benzoxazole-2(3H)-thione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR940696-1G OR940696-5G
APOSOR940696-1GEA 59.6 EUR
APOSOR940696-1G APOSOR940696-5G
6-Methyl-1,3-benzoxazole-2(3H)-thione 95%
6-Methyl-1,3-benzoxazole-2(3H)-thione
Formula: C₈H₇NOS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00175644
CAS Number: 23417-29-0