2-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR940693-1G
OR940693-5G
APOSOR940693-1GEA
63.8
EUR
APOSOR940693-1G
APOSOR940693-5G
2-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
2-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Formula:
C₇H₄N₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00234257 CAS Number: 28177-79-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |