Stampa…
Gimeracil 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-4-hydroxypyridin-2(1H)-one, 5-Chloro-4-hydroxy-2(1H)-pyridinone, 5-Chloro-2,4-pyridinediol, 5-Chloro-2,4-dihydroxypyridine
OR940679-100G OR940679-25G OR940679-5G
APOSOR940679-100GEA 757 EUR
APOSOR940679-100G APOSOR940679-25G APOSOR940679-5G
Gimeracil 95%
Gimeracil
Formula: C₅H₄ClNO₂
Peso molecolare: 145,54 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458352
CAS Number: 103766-25-2