Stampa…
5-Bromo-N-ethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR9406-1G OR9406-5G
APOSOR9406-1GEA 139 EUR
APOSOR9406-1G APOSOR9406-5G
5-Bromo-N-ethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 95%
5-Bromo-N-ethyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Formula: C₉H₁₂BrNO₃S
Punto di fusione: 121…123 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06003173
CAS Number: 717892-29-0