Stampa…
3-Methoxybutyl acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Acetic Acid 3-Methoxybutyl Ester
OR940548-100G OR940548-1KG OR940548-500G
APOSOR940548-100GEA 125 EUR
APOSOR940548-100G APOSOR940548-1KG APOSOR940548-500G
3-Methoxybutyl acetate 95%
3-Methoxybutyl acetate
Formula: C₇H₁₄O₃
Peso molecolare: 146,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043928
CAS Number: 4435-53-4