Stampa…
4-Cyclohexylbutyric acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR940544-25G OR940544-5G
APOSOR940544-25GEA 128 EUR
APOSOR940544-25G APOSOR940544-5G
4-Cyclohexylbutyric acid 95%
4-Cyclohexylbutyric acid
Formula: C₁₀H₁₈O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001529
CAS Number: 4441-63-8