Stampa…
5-Bromo-N,N-dimethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR9405-1G OR9405-5G
APOSOR9405-1GEA 139 EUR
APOSOR9405-1G APOSOR9405-5G
5-Bromo-N,N-dimethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
5-Bromo-N,N-dimethyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Formula: C₉H₁₂BrNO₃S
Punto di fusione: 163…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06808833
CAS Number: 871269-16-8