5-Bromo-N,N-diethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₁H₁₆BrNO₃S Punto di fusione: 90…94 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD02919424 CAS Number: 428471-30-1 |