Stampa…

5-Bromo-N-tert-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%

Fornitore: Apollo Scientific

OR9403-1G OR9403-5G
APOSOR9403-1GEA 139 EUR
APOSOR9403-1G APOSOR9403-5G
5-Bromo-N-tert-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
5-Bromo-N-tert-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Formula: C₁₁H₁₆BrNO₃S
Punto di fusione: 208…212 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08056376
CAS Number: 871269-15-7

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR