Stampa…
5-Bromo-N-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR9402-1G OR9402-5G
APOSOR9402-1GEA 139 EUR
APOSOR9402-1G APOSOR9402-5G
5-Bromo-N-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
5-Bromo-N-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Formula: C₁₁H₁₆BrNO₃S
Punto di fusione: 93…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08056377
CAS Number: 871269-18-0