5-Bromo-2-methoxy-N-methylbenzenesulphonamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₀BrNO₃S Punto di fusione: 126…128 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06808832 CAS Number: 871269-17-9 |