Stampa…
7-Amino-4-methylcoumarin
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9400-1G OR9400-25G OR9400-5G
APOSOR9400-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9400-1G APOSOR9400-25G APOSOR9400-5G
7-Amino-4-methylcoumarin
7-Amino-4-methylcoumarin
Formula: C₁₀H₉NO₂
Punto di fusione: 223…226 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006868
CAS Number: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8