Stampa…
4-Amino-1-naphthonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-1-naphthalenecarbonitrile
OR939997-1G OR939997-250MG
APOSOR939997-1GEA 227 EUR
APOSOR939997-1G APOSOR939997-250MG
4-Amino-1-naphthonitrile 95%
4-Amino-1-naphthonitrile
Formula: C₁₁H₈N₂
Peso molecolare: 168,1946 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004022
CAS Number: 58728-64-6