Stampa…
1-Thien-2-ylpropan-1-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Thiophen-2-yl)propan-1-amine hydrochloride
OR939957-1G OR939957-250MG OR939957-500MG
APOSOR939957-1GEA 335 EUR
APOSOR939957-1G APOSOR939957-250MG APOSOR939957-500MG
1-Thien-2-ylpropan-1-amine 95%
1-Thien-2-ylpropan-1-amine
Formula: C₇H₁₁NS
Peso molecolare: 141,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09040987
CAS Number: 6315-55-5