Stampa…
4-(Isopropylamino)butanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939932-1G OR939932-5G
APOSOR939932-1GEA 198 EUR
APOSOR939932-1G APOSOR939932-5G
4-(Isopropylamino)butanol 95%
4-(Isopropylamino)butanol
Formula: C₇H₁₇NO
Peso molecolare: 131,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14708173
CAS Number: 42042-71-7