Stampa…
Ethyl tetrahydrofuran-2-acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939909-10G OR939909-1G OR939909-5G
APOSOR939909-10GEA 806 EUR
APOSOR939909-10G APOSOR939909-1G APOSOR939909-5G
Ethyl tetrahydrofuran-2-acetate 95%
Ethyl tetrahydrofuran-2-acetate
Formula: C₈H₁₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059735
CAS Number: 2434-02-8