Stampa…
N-Allyl-N-tert-butylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939901-25G OR939901-5G
APOSOR939901-25GEA 181 EUR
APOSOR939901-25G APOSOR939901-5G
N-Allyl-N-tert-butylamine 95%
N-Allyl-N-tert-butylamine
Formula: C₇H₁₅N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 16486-68-3