Stampa…
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9399-1G OR9399-250MG OR9399-5G
APOSOR9399-1GEA 141 EUR
APOSOR9399-1G APOSOR9399-250MG APOSOR9399-5G
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonamide 95%
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonamide
Formula: C₇H₈BrNO₃S
Punto di fusione: 151…153 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06808831
CAS Number: 23095-14-9