Stampa…
Ethyl dichloroacetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939883-25G
APOSOR939883-25GEA 109 EUR
APOSOR939883-25G
Ethyl dichloroacetate 98%
Ethyl dichloroacetate
Formula: C₄H₆Cl₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 535-15-9