Stampa…
Imidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Imidazo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde, 3-Formylimidazo[1,5-a]pyridine
OR939831-1G OR939831-5G
APOSOR939831-1GEA 111 EUR
APOSOR939831-1G APOSOR939831-5G
Imidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxaldehyde 98%
Imidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxaldehyde
Formula: C₈H₆N₂O
Peso molecolare: 146,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08752619
CAS Number: 56671-66-0