Stampa…
(±)-3-Metilcicloesanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939805-100G OR939805-25G
APOSOR939805-100GEA 219 EUR
APOSOR939805-100G APOSOR939805-25G
(±)-3-Metilcicloesanone 95%
(±)-3-Metilcicloesanone
Formula: C₇H₁₂O
Peso molecolare: 112,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001639
CAS Number: 591-24-2