Stampa…
4-(Phenoxymethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939781-1G OR939781-250MG
APOSOR939781-1GEA 169 EUR
APOSOR939781-1G APOSOR939781-250MG
4-(Phenoxymethyl)benzoic acid 97%
4-(Phenoxymethyl)benzoic acid
Formula: C₁₄H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00623268
CAS Number: 31719-76-3