Stampa…
1-Methyl-1,2-epoxycyclohexane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane, 1,2-Epoxy-1-methylcyclohexane
OR939738-1G OR939738-5G
APOSOR939738-1GEA 285 EUR
APOSOR939738-1G APOSOR939738-5G
1-Methyl-1,2-epoxycyclohexane 95%
1-Methyl-1,2-epoxycyclohexane
Formula: C₇H₁₂O
Peso molecolare: 112,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11846121
CAS Number: 1713-33-3