Stampa…
1-Ethyl-2-methylindole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939729-10G OR939729-1G OR939729-5G
APOSOR939729-10GEA 285 EUR
APOSOR939729-10G APOSOR939729-1G APOSOR939729-5G
1-Ethyl-2-methylindole 95%
1-Ethyl-2-methylindole
Formula: C₁₁H₁₃N
Peso molecolare: 159,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01632168
CAS Number: 40876-94-6