Stampa…
Butyl cyanoacetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Cyanoacetic acid butyl ester
OR939724-25G OR939724-100G OR939724-500G
APOSOR939724-25GEA 55.3 EUR
APOSOR939724-25G APOSOR939724-100G APOSOR939724-500G
Butyl cyanoacetate 95%
Butyl cyanoacetate
Formula: C₇H₁₁NO₂
Peso molecolare: 141,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001941
CAS Number: 5459-58-5