Stampa…
5-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939721-1G OR939721-250MG OR939721-500MG
APOSOR939721-1GEA 698 EUR
APOSOR939721-1G APOSOR939721-250MG APOSOR939721-500MG
5-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine 95%
5-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine
Formula: C₈H₇N₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00197235
CAS Number: 7788-14-9