2-(3,5-Dimethoxyphenyl)propan-2-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939718-1G
OR939718-250MG
APOSOR939718-1GEA
97.3
EUR
APOSOR939718-1G
APOSOR939718-250MG
2-(3,5-Dimethoxyphenyl)propan-2-ol 95%
2-(3,5-Dimethoxyphenyl)propan-2-ol
Formula:
C₁₁H₁₆O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02684175 CAS Number: 39507-96-5 |