Stampa…
3-bromofuran-2,5-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Bromomaleic anhydride
OR939690-10G OR939690-1G OR939690-5G
APOSOR939690-10GEA 171 EUR
APOSOR939690-10G APOSOR939690-1G APOSOR939690-5G
3-bromofuran-2,5-dione 95%
3-bromofuran-2,5-dione
Formula: C₄HBrO₃
Peso molecolare: 176,953 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005519
CAS Number: 5926-51-2