Stampa…
2'-Chloro-4'-nitroacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2-Chloro-4-nitrophenyl)ethanone
OR939665-1G OR939665-250MG
APOSOR939665-1GEA 74.2 EUR
APOSOR939665-1G APOSOR939665-250MG
2'-Chloro-4'-nitroacetophenone 95%
2'-Chloro-4'-nitroacetophenone
Formula: C₈H₆ClNO₃
Peso molecolare: 199,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017340
CAS Number: 67818-41-1