N,N-Dimethylformamide diisopropyl acetal 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939612-25G
OR939612-5G
APOSOR939612-25GEA
209
EUR
APOSOR939612-25G
APOSOR939612-5G
N,N-Dimethylformamide diisopropyl acetal 95%
N,N-Dimethylformamide diisopropyl acetal
Formula:
C₉H₂₁NO₂ Punto di ebollizione: 79…80 °C Densità: 0,838 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 25 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008879 CAS Number: 18503-89-4 UN: 1993 ADR: 3,III |