Stampa…
N,N-Diethyl 3-borono-4-methylbenzenesulphonamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (5-(N,N-Diethylsulphamoyl)-2-methylphenyl)boronic acid, 5-Diethylsulphamoyl-2-methylbenzeneboronic acid
OR9396-1G OR9396-250MG
APOSOR9396-1GEA 306 EUR
APOSOR9396-1G APOSOR9396-250MG
N,N-Diethyl 3-borono-4-methylbenzenesulphonamide 97%
N,N-Diethyl 3-borono-4-methylbenzenesulphonamide
Formula: C₁₁H₁₈BNO₄S
Peso molecolare: 271,14 g/mol
Punto di fusione: 146…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08056356
CAS Number: 871329-80-5