Stampa…
2-Chloro-3-hydroxybenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939587-10G OR939587-25G OR939587-5G
APOSOR939587-10GEA 168 EUR
APOSOR939587-10G APOSOR939587-25G APOSOR939587-5G
2-Chloro-3-hydroxybenzaldehyde 95%
2-Chloro-3-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₅ClO₂
Peso molecolare: 156,57 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06798118
CAS Number: 56962-10-8