Stampa…
(2,3-Dimethoxyphenyl)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(2,3-Dimethoxyphenyl)acetic acid
OR939463-1G OR939463-5G
APOSOR939463-1GEA 91.6 EUR
APOSOR939463-1G APOSOR939463-5G
(2,3-Dimethoxyphenyl)acetic acid 95%
(2,3-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Peso molecolare: 196,2 g/mol
Punto di fusione: 82…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060351
CAS Number: 90-53-9