Stampa…
4-Ethynylbenzyl alcohol 99%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939454-10G OR939454-1G OR939454-5G
APOSOR939454-10GEA 207 EUR
APOSOR939454-10G APOSOR939454-1G APOSOR939454-5G
4-Ethynylbenzyl alcohol 99%
4-Ethynylbenzyl alcohol
Formula: C₉H₈O
Punto di fusione: 40…44 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05664205
CAS Number: 10602-04-7