Stampa…
cis-Bicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: cis-Tetrahydropentalene-2,5(1H,3H)-dione
OR939423-1G OR939423-25G OR939423-5G
APOSOR939423-1GEA 114 EUR
APOSOR939423-1G APOSOR939423-25G APOSOR939423-5G
cis-Bicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione 95%
cis-Bicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione
Formula: C₈H₁₀O₂
Peso molecolare: 138,1600 g/mol
Punto di fusione: 83…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003771
CAS Number: 51716-63-3