Stampa…
2-(3-Methylphenyl)ethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939406-1G OR939406-5G
APOSOR939406-1GEA 21.5 EUR
APOSOR939406-1G APOSOR939406-5G
2-(3-Methylphenyl)ethanol 95%
2-(3-Methylphenyl)ethanol
Formula: C₉H₁₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002896
CAS Number: 1875-89-4