Stampa…
1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Pyrrolidino-1-cyclopentene
OR939391-25G OR939391-5G
APOSOR939391-25GEA 626 EUR
APOSOR939391-25G APOSOR939391-5G
1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidine 97%
1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidine
Formula: C₉H₁₅N
Peso molecolare: 137,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003162
CAS Number: 7148-07-4
UN: 1993
ADR: 3,III