Stampa…
4-Methyl-piperidine-1-sulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methylpiperidine-1-sulphonyl chloride
OR939344-1G OR939344-5G
APOSOR939344-1GEA 154 EUR
APOSOR939344-1G APOSOR939344-5G
4-Methyl-piperidine-1-sulphonyl chloride 95%
4-Methyl-piperidine-1-sulphonyl chloride
Formula: C₆H₁₂ClNO₂S
Peso molecolare: 197,69 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08445024
CAS Number: 41483-70-9