Stampa…
Furan-2-acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR939287-1G OR939287-250MG
APOSOR939287-1GEA 64.4 EUR
APOSOR939287-1G APOSOR939287-250MG
Furan-2-acetic acid 95%
Furan-2-acetic acid
Formula: C₆H₆O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798036
CAS Number: 2745-26-8