Stampa…
(1R,5S)-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR939255-1G OR939255-5G
APOSOR939255-1GEA 0 EUR
APOSOR939255-1G APOSOR939255-5G
(1R,5S)-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
(1R,5S)-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
Formula: C₇H₁₁NO
Peso molecolare: 125,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD14279165
CAS Number: 5632-84-8